Learn More
Brady™ Tiras de aluminio antideslizantes fotoluminiscentes reforzadas
Código de producto. p-8004707
Change view
Click to view available options
Color:
Fotoluminiscente
Negro, Black
Dimensiones (L x An):
800 x 30 mm
800 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
11776645 Negro, Black 800 x 50 mm cada uno
11766645 Negro, Black 800 x 30 mm cada uno
11742005 Fotoluminiscente 800 x 50 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11776645
Marca: Brady™ 251932
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The self-adhesive Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways. Available in different luminous intensities.
  • Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
  • Available in different luminous intensities.
Especificaciones
Descripción Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity / Striped
Dimensiones (L x An) 800 x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Señales de salida y dirección
Longitud (imperial) 2.6 ft.
Longitud (métrico) 0,80 m
Cantidad de embalaje 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor 0,148 mm
Anchura (imperial) 1.97 in.
Anchura (métrico) 50,00 mm
Color Negro, Black
Material Aluminio
Tipo Tiras antideslizantes