Learn More
Brady™ Señales de obligación de polipropileno reforzado
Marca: Brady™ 252131
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
PIC 265-DIA 200-B7527 | |
1 unidad | |
200 mm | |
0,369 mm | |
Usar protector de cara | |
Blanco sobre azul |
Polipropileno | |
Polipropileno reforzado | |
120 °C | |
Redondo | |
Señal obligatoria |