missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Bastidor reforzado

Material: Acero inoxidable; para usar con: FD 260, FED 260, BF 260

Marca:  BINDER™ 8012-2184

Código de producto. 17887108

  • 382.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Fabricado con acero inoxidable
  • Con un conjunto de elementos de fijación (4 piezas)
  • Carga máxima de 50 kg o 70 kg
Especificaciones

Especificaciones

Rejilla, carga pesada - Acero inoxidable, carga por bandeja máx. 70 kg
Máx. 70 kg
Accesorio, gradilla
Unidades BINDER FD 260, FED 260, BF 260
Acero inoxidable
1 juego de 4 fijaciones
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
BINDER™ Bastidor reforzado > Para su uso con: FD 260, FED 260, BF 260

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado