Learn More
Memmert™ Estante de acero inoxidable reforzado
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con barras de guía y tornillos de fijación
- Requiere la opción K1
- Tenga en cuenta la carga máxima de la cámara; carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | IPP750eco |
| Material | Acero inoxidable |