Learn More
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser529, p Ser536] Inhibitor Peptide Set
Código de producto. p-5538755 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18789733 2 mg 2 miligramos
18780004 - -
2 options
Código de producto. 18789733
Marca: Novus Biologicals™ NBP229321
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 2 mg
Para uso exclusivo en investigación