Learn More
Gilson™ Paquete de recarga para Pipetman™
Vuelva a cargar su caja de puntas de pipeta de diamante Pipetman™ estándar de forma sencilla y rápida con un pack completo de puntas nuevas. El pack de recarga para puntas de pipeta Gilson™ para Pipetman™ es esterilizable en autoclave.
Marca: Gilson™ F167012
27.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- La forma más rápida de recargar la caja vacía (se vende por separado)
- Utiliza un 70 % menos plástico
- Reciclable
- Almacenamiento sencillo
- Asequible y práctico
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Disponibles en tres tamaños:
- 0,1 - 2,0 μl
- De 2 a 2000 μl
- De 100 a 10000 μl
Specifica
Punta de pipeta | |
Autoclavable | |
0,008 μl | |
4,5cm | |
Recarga | |
Gilson™ Pipetman™, Gilson™ Pipetman™ P2N, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10M, Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2N, Gilson™ Pipetman™ | |
Polipropileno |
De 100 a 1000 μl | |
DL10 | |
De − 0,05 a − 0,025 μl | |
Manipulación de líquidos | |
960/paq. | |
Sí |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto