Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
115.00€ - 247.00€
Especificaciones
Conjuntos de control | Control |
---|---|
Analitos detectables | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos |
Tipo | Sueros aglutinantes |
Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
Cantidad | 2 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Analitos detectables | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Analitos detectables | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13245579
|
Thermo Scientific™
R30161601 |
Salmonella H (i) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
154.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11933342
|
Thermo Scientific™
R30160401 |
Salmonella H (c) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
130.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11983332
|
Thermo Scientific™
R30160201 |
Salmonella H (a) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
154.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11923332
|
Thermo Scientific™
R30161001 |
Salmonella H (G) polivalente, para gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
148.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12719290
|
Thermo Scientific™
R30160801 |
Salmonella H (enx) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11923342
|
Thermo Scientific™
R30160301 |
Salmonella H (b) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12749290
|
Thermo Scientific™
R30161101 |
Salmonella H (f, g) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12789280
|
Thermo Scientific™
R30160501 |
Salmonella H (d) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12667429
|
Thermo Scientific™
R30163301 |
Salmonella H (1, 2) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12687429
|
Thermo Scientific™
R30163501 |
Salmonella H (1, 6) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12759290
|
Thermo Scientific™
R30161201 |
Salmonella H (gm) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12677499
|
Thermo Scientific™
R30858501 |
Salmonella H polivalente, fases 1 y 2 | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
247.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12759300
|
Thermo Scientific™
R30162201 |
Salmonella H™» | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12709290
|
Thermo Scientific™
R30160701 |
Salmonella H (eh) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12749280
|
Thermo Scientific™
R30160101 |
Diagnóstico rápido de Salmonella H 3 (d, E, G, k) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12719300
|
Thermo Scientific™
R30161801 |
Salmonella H (L) polivalente, para lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40 | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12660008
|
Thermo Scientific™
R30162301 |
«Salmonella H(y)» | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13265579
|
Thermo Scientific™
R30163201 |
«Salmonella H» polivalente, fase 2 (1, 2, 5, 6, 7) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12697579
|
Thermo Scientific™
R30959801 |
Diagnóstico rápido de Salmonella H 1 (b, d, E, r) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12623658
|
Thermo Scientific™
R30959901 |
Diagnóstico rápido de Salmonella H 2 (b, E, k, L) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12617429
|
Thermo Scientific™
R30162801 |
Salmonella H (z27) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12677429
|
Thermo Scientific™
R30163401 |
Salmonella H (1, 5) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12697429
|
Thermo Scientific™
R30163601 |
Salmonella H (1, 7) | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13235579
|
Thermo Scientific™
R30160601 |
«Salmonella H (E)» polivalente, para eh, enx, enz15 | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
- Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Control | |
Sueros aglutinantes | |
2 mL |
antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | |
2 ml/vial |