Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O polivalente, grupos A-G
Used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
Marca: Thermo Scientific™ R30858201
144.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Descripción
Remel Agglutinating Sera, Salmonella O is used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
- Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Control | |
Antígenos O de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | |
Polivalente | |
2 ml/vial | |
Salmonela O |
O de salmonela polivalente (grupos A - S) | |
Sueros aglutinantes | |
Grupo A-S | |
2 mL |