Learn More
Thermo Scientific™ Kit Remel™ BactiCard™ Candida
El kit Thermo Scientific™ Remel BactiCard Candida se utiliza para la identificación provisional de Candida albicans mediante tecnología de enzimas.
Marca: Thermo Scientific™ R21106
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
El kit Thermo Scientific™ Remel BactiCard Candida se utiliza para la identificación provisional de Candida albicans mediante tecnología de enzimas.
- Para su uso en procedimientos cualitativos para la identificación provisional de Candida albicans mediante detección rápida de L-prolina-aminopeptidasa y Β-galactosaminidasa.
- Resultados de la prueba en 30 segundos
- En presencia de la enzima Β-galactosaminidasa, 4-metilumbeliferil-N-acetil-Β-D-galactosamínido libera 4-metilumbeliferona, que es un compuesto altamente fluorescente detectable mediante luz ultravioleta.
- L-prolina-aminopeptidasa hidroliza L-prolina-Β-naptilamida y reacciona con el revelador de color para formar un color rojo. Si PRO y MUGAL son ambos positivos, entonces C. albicans está presente. El producto está listo para su uso y no requiere preparación.
Incluye:
Tarjetas de análisis, líquido de rehidratación, revelador de color, reactivo MUGAL y palillos aplicadores.
Especificaciones
Almacenar en su recipiente original de 2 °C a 8 °C hasta su uso. | |
Candida BactiCard™ | |
Kit para 25 pruebas |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Para uso diagnóstico in vitro