Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Strep
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Strep se utiliza para la identificación presuntiva de estreptococos y géneros afines mediante tecnología de enzima.
Marca: Thermo Scientific™ R21112
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Strep se utiliza para la identificación presuntiva de estreptococos y géneros afines mediante tecnología de enzima.
Especificaciones
Positivo, negativo | |
Sí | |
Bacticard para pruebas de estreptococos | |
1 kit | |
Staphylococcus aureus |
Strep BactiCard™ | |
Factor de aglutinación y proteína A | |
Detección de inmunoensayo enzimático | |
Kit para 25 pruebas |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.