Learn More
Thermo Scientific™ Yodo de Lugol Remel™ BactiDrop™
Código de producto. 12769240
Click to view available options
Cantidad:
50/paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12769240
Marca: Thermo Scientific™ R21528
El yodo de Lugol BactiDrop™ se utiliza para detectar óvulos y larvas de helmintos en el procedimiento de tinción de preparación húmeda y diferenciar los quistes parasitarios de los glóbulos blancos del huésped.
Detecte óvulos y larvas de helmintos en preparaciones de montajes húmedos y diferencie los quistes parasitarios de los glóbulos blancos del huésped con el yodo de Lugol Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. El diagnóstico de infecciones parasitarias intestinales se confirma mediante la recuperación e identificación microscópica de patógenos intestinales a partir de muestras fecales. En preparaciones de montajes húmedos, el yodo de Lugol BactiDrop es un colorante de contraste rápido, no específico, que se agrega a muestras fecales frescas y sin conservantes para ayudar en la detección de huevos y larvas de helmintos y en la diferenciación de quistes parasitarios de glóbulos blancos del huésped1,2.
La tinción de yodo de Lugol BactiDrop se utiliza para detectar óvulos y larvas de helmintos. Se añade a etanol al 70 % para preparar una mezcla de etanol y yodo que forma parte del procedimiento de tinción tricrómica. El yodo de Lugol BactiDrop agregado al etanol al 70 % también elimina el cloruro mercúrico que se usa en algunos conservantes fecales, como el PVA y el fijador de Schaudinn. Los montajes húmedos de muestras fecales preparados con yodo de Lugol BactiDrop tienen más visibilidad de los núcleos de los quistes de protozoos, sin embargo, los trofozoitos generalmente están distorsionados. Los huevos y las larvas de helmintos son reconocibles en los montajes húmedos, aunque la tinción con yodo ocasionalmente oscurece los detalles morfológicos internos. El yodo de Lugol concentrado BactiDrop debe diluirse antes de teñir las preparaciones húmedas para evitar la coagulación de las partículas fecales y mantener la naturaleza refringente de algunos parásitos3. El reactivo se suministra en ampollas de 0,75 ml. Este reactivo se ha probado mediante el procedimiento de control de calidad y se ha comprobado que es aceptable. No todos los productos están disponibles para su venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo 0,75 ml/ampolla; 50/pack
Cantidad 50/paquete
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Volumen (métrico) 0,75 ml/ampolla