Learn More
Thermo Scientific™ Kit de pruebas de aglutinación de látex BactiStaph™
Detecte el factor de aglutinación y la proteína A asociados a la identificación de Staphylococcus aureus al mismo tiempo que distingue al S. aureus de otros estafilococos.
201.00€ - 307.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Conjuntos de control | Positivo, negativo |
Descripción | Kit de pruebas de aglutinación de látex BactiStaph |
Marcado CE | Sí |
Analitos detectables | Factor y proteína A para la identificación de Staphylococcus aureus. |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12609937
|
Thermo Scientific™
R21143 |
Kit de pruebas de aglutinación de látex BactiStaph | Kit para 450 pruebas | De 2 °C a 8 °C |
307.00€
450 tests |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12619937
|
Thermo Scientific™
R21144 |
Kit de pruebas de aglutinación de látex BactiStaph | Kit para 150 pruebas | De 2 °C a 8 °C |
201.00€
150 tests |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Identifique rápidamente Staphylococcus aureus y diferéncielos de otros estafilococos mediante la detección del factor de aglutinación y la proteína A con el kit de pruebas de aglutinación de látex Thermo Scientific™ BactiStaph™.
Utilice esta prueba rápida que emplea partículas de látex capaces de detectar tanto el factor de aglutinación como la proteína A simultáneamente. La aglutinación de partículas de látex blancas es visible para el ojo humano en 60 segundos y representa una reacción positiva.Se emplea cuando se sospecha la presencia de colonias de S. aureus. Antes de realizar la prueba, deben teñirse con Gram las presuntas colonias y realizarse una prueba de catalasa para determinar que son estafilococos.
Aunque los estafilococos se encuentran habitualmente en la piel y en las membranas mucosas, se han asociado a muchas infecciones humanas y animales. El S.aureus y otros estafilococos coagulasa positivos se han identificado como causa de infecciones supurativas, intoxicaciones alimentarias y del síndrome del choque tóxico, y se han aislado en casi todas las ubicaciones anatómicas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Kit de pruebas de aglutinación de látex BactiStaph | |
Factor y proteína A para la identificación de Staphylococcus aureus. | |
Reactivo de látex, control positivo, control negativo, portaobjetos desechables, varillas agitadoras. | |
Staphylococcus aureus |
Positivo, negativo | |
Sí | |
Kit de prueba de Staphylococcus aureus | |
Látex |