Learn More
Thermo Scientific™ Agar BHI Remel™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
El agar de infusión de cerebro y corazón (BHI) Remel se utiliza para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar de infusión de cerebro y corazón (BHI) |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
Solo para uso en laboratorio