Learn More
Thermo Scientific™ Plasma de coagulasa Remel™, 25 ml
Detect coagulase enzyme in staphylococci with Coagulase Plasma.
58.80€ - 258.00€
Especificaciones
Descripción | Plasma de coagulasa |
---|---|
Marcado CE | Sí |
Analitos detectables | estafilococos) |
Tipo | Plasma de coagulasa |
Para utilizar con (aplicación) | Detección de inmunoensayo enzimático |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13296049
|
Thermo Scientific™
R21060 |
Plasma de coagulasa | 6 x 5 mL |
258.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11943322
|
Thermo Scientific™
R21050 |
Plasma de coagulasa | 5 mL |
58.80€
5 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10220293
|
Thermo Scientific™
R21052 |
Plasma de coagulasa | 25 mL |
144.00€
25 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10046782
|
Thermo Scientific™
R21051 |
Plasma de coagulasa | 15 mL |
84.50€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Detect coagulase enzyme in staphylococci with Thermo Scientific™ Remel™ Coagulase Plasma. The enzyme coagulase acts on a constituent of rabbit plasma to produce a thrombin-like substance which activates fibrinogen to form fibrin clot. In 1940, Fairbrother and Chapman et al. reported pathogenic staphylococci can be identified based on the ability to coagulate plasma.1,2 Chapman found rabbit plasma to be superior to other types of plasma in terms of clotting activity.3 Bayliss and Hall recommended replacing the citrate anticoagulant with EDTA to avoid false-positive clots.4
Detect coagulase enzyme in staphylococci with Coagulase Plasma. The enzyme coagulase acts on a constituent of rabbit plasma (coagulase reacting factor) to produce a thrombin-like substance. This substance activates fibrinogen to form fibrin which results in the formation of a fibrin clot. Coagulase is present in two forms: bound coagulase, or clumping factor, remains attached to the cell wall of the organism; free coagulase is an extracellular enzyme produced when the organism is cultured in broth. Bound coagulase is detected in the slide test, while the tube test will detect bound and free coagulase.
- Rapid: Results within 10 seconds.
- Accurate results: Presence of EDTA as an anticoagulant helps avoiding false-positive clots
Lyophilized Coagulase plasma is rehydrated before use for this test.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Especificaciones
Plasma de coagulasa | |
estafilococos) | |
Detección de inmunoensayo enzimático |
Sí | |
Plasma de coagulasa |