missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Remel™ Egg Yolk Tellurite 100%

Remel Egg Yolk Tellurite 100% is used with Baird Parker Agar Base.

Especificaciones

Descripción Telurito de yema de huevo al 100 %
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
11983122
Ver documentos
Thermo Scientific™
R450330
100 mL 1 unidad N/A
N/A
Descripción

Descripción

Remel Egg Yolk Tellurite 100% is used with Baird Parker Agar Base.

Especificaciones

Especificaciones

Telurito de yema de huevo al 100 %
Líquido
Suplemento
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications