Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Isolator Wrap™ Sterile Sabauroud Dextrose Agar Contact Plate w/Lecithin, Polysorbate 80
Thermo Scientific™ Remel Isolator Wrap Sterile Sabauroud Dextrose Agar Contact Plate w/Lecithin, Polysorbate 80 is used for the cultivation of yeasts and fungi.
103.00€
Especificaciones
Descripción | agar dextrosa Sabouraud |
---|---|
Formato | Envoltura de barrera de lámina + bolsa |
Tipo de producto | Agar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17772608
|
Thermo Scientific™
R111825 |
10/paq. |
103.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Thermo Scientific™ Remel Isolator Wrap Sterile Sabauroud Dextrose Agar Contact Plate w/Lecithin, Polysorbate 80 is used for the cultivation of yeasts and fungi.
- Foil Barrier Wrap — impermeable to isolator decontamination process
- GripFit™ Plates — easy to handle with one hand without lid separating from bottom of plate
- Irradiated — Sterility Assurance Level 10-6
- Shrink-wraped with easy open tear strip — reduces breakage and moisture loss
- Bottom labeling — information stays with sample
- Extra sterile bag — easy to transport plates to lab without introducing contamination
- Six month shelf life — less ordering and fewer lot numbers to QC
Especificaciones
agar dextrosa Sabouraud | |
Envoltura de barrera de lámina + bolsa | |
Agar |
Not intended for IVD use.