Learn More
Thermo Scientific™ Agar EMB Levine Remel™, deshidratado
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
El agar EMB Levine Remel (deshidratado) proporciona aislamiento selectivo y diferenciación de bacilos intestinales gramnegativos en muestras clínicas e industriales.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: BAM, COMPF, IDF, USP. |
| Descripción | Agar EMB, Levine |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |