Learn More
Thermo Scientific™ Agar m-ENDO LES Remel™
Se recomienda para el cultivo y el recuento de bacterias coliformes en agua mediante el método de filtración de el membrana.
Marca: Thermo Scientific™ R453942
Descripción
Cultive y enumere bacterias coliformes a partir del agua mediante un método de filtración por membrana utilizando el agar LES (deshidratado) Thermo Scientific™ Remel™ m ENDO. El medio Endo fue propuesto por primera vez por Endo en 1904, y permitió diferenciar entre fermentadores y no fermentadores de lactosa. El medio de agar LES m ENDO se prepara según la formulación de la Lawrence Experimental Station (LES) de McCarthy, Delaney, Y Grasso1, y se utiliza para la enumeración de organismos coliformes en el agua2. La American Public Health Association (Asociación de Salud Pública Americana, APHA) recomienda la enumeración de coliformes en el agua, las aguas residuales y los alimentos2,3.
Los coliformes son microorganismos indicadores que se utilizan para evaluar la eficacia del tratamiento y desinfección del agua y para supervisar la integridad sanitaria del agua y las aguas residuales.Son bacterias aerobias o facultativamente anaerobias, gramnegativas y no esporulantes que pueden fermentar la lactosa y producir ácido y gas.
Utilice el agar m ENDO LES para la enumeración de coliformes por filtración de membrana.
- Medio selectivo:El lauril sulfato sódico y el desoxicolato sódico inhiben los no coliformes
- Recomendado por la American Public Health Association (Asociación de Salud Pública Americana, APHA) en Métodos normalizados para el examen de agua y aguas residuales y Compendio de métodos para el examen microbiológico de alimentos2,3
- Fácil de interpretar:Los coliformes forman colonias rojas con brillo verde metálico en un plazo de 24 horas cuando se incuban a 35 °C.
Este medio contiene lactosa como fuente de carbohidratos.La peptona de caseína y la polipeptona de caseína y carne proporcionan nutrientes esenciales para el crecimiento de bacterias.El extracto de levadura actúa como potenciador del crecimiento y suministra vitaminas del complejo B.El fosfato dipotásico y monopotásico sirven como tampones, mientras que el cloruro de sodio proporciona electrolitos y mantiene el equilibrio osmótico.El lauril sulfato sódico y el desoxicolato sódico son agentes selectivos que inhiben el crecimiento de bacterias grampositivas.La fucsina básica es el indicador de pH.El agar es el agente solidificante.
La fermentación de lactosa produce acetaldehído que reacciona con el sulfito de sodio y la fucsina básica para formar colonias rojas.Se observa una capa verde metálica cuando el organismo produce aldehídos con la rápida fermentación de la lactosa.Las colonias de fermentación sin lactosa son transparentes, incoloras o de color rosa claro.
En el agar m-Endo LES, los coliformes aparecen como colonias rojas con un brillo verde metálico.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Agar m-ENDO LES | |
Polvo | |
Agar | |
500 g |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
No apto para uso de diagnóstico in vitro.