Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey Remel™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
Descripción
El agar MacConkey Thermo Scientific™ Remel se utiliza para el aislamiento selectivo y diferencial de bacilos gramnegativos sobre la base de la fermentación de la lactosa.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: BAM, COMPF, SMWW, USP. |
| Descripción | Agar MacConkey |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |