Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de turbidez de equivalencia Remel™ McFarland
El patrón de turbidez de equivalencia Thermo Scientific™ Remel McFarland está empaquetado en una caja de plástico con una tarjeta de comparación visual.
Marca: Thermo Scientific™ R20413
73.78 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El patrón de turbidez de equivalencia Thermo Scientific™ Remel McFarland está empaquetado en una caja de plástico con una tarjeta de comparación visual.
- El tamaño del tubo es de 15 x 103 mm y es apto para la mayoría espectrofotómetros
- La tecnología de poliestireno permite una mayor vida útil
Especificaciones
Estándar de turbidez 3,0 | |
15 x 103 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6212746 | Certificado de análisis | 27/02/2025 | R20413 |
6185627 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R20413 |
6175840 | Certificado de análisis | 19/11/2024 | R20413 |
6155592 | Certificado de análisis | 17/10/2024 | R20413 |
6128924 | Certificado de análisis | 10/09/2024 | R20413 |