Learn More
Thermo Scientific™ Disco de microdasa
Descripción
Diferencie rápidamente los estafilococos de las especies de micrococos mediante la detección de la enzima oxidasa en 2 minutos con este disco impregnado con reactivos.
Diferencie los estafilococos de los micrococos mediante la detección de la enzima oxidasa con el disco de microdasa Thermo Scientific™ Remel™.
En 1956, Kovacs1 describió el método de oxidasa que se utiliza para diferenciar bacilos gramnegativos. Faller y Schleifer2 modificaron el reactivo de oxidasa de Kovacs mediante el uso de tetrametil-p-fenilendiamina (TMPD) en dimetilsulfóxido (DMSO). Tarrand y Groschel3 también probaron el reactivo de Kovacs modificado y confirmaron que era mucho mejor que el reactivo de oxidasa de Kovacs original.
Todos los micrococos tienen citocromo C mientras que la mayoría de los estafilococos (con algunas excepciones) carecen de este tipo de citocromo. El reactivo de oxidasa confirma la presencia del citocromo C4 al mostrar un cambio de color a azul o morado.
- Listo para su uso: Disco impregnado con reactivos. Sin necesidad de preparación adicional.
- Fácil lectura: Cambio de color visible que confirma la prueba positiva
Prueba positiva: Desarrollo de color azul o morado en 2 minutos
Prueba negativa: No hay cambio de color (el color de blanco a gris se mantiene) en 2 minutos.
Cada disco de microdasa está impregnado con tetrametil-p-fenilendiamina (TMPD) en dimetilsulfóxido (DMSO). El DMSO proporciona solubilidad y estabilidad frente a la autooxidación y mejora la permeabilidad de la TMPD en la célula bacteriana. En presencia de oxígeno atmosférico, la enzima oxidasa reacciona con TMPD y citocromo C en el organismo para formar el compuesto coloreado indofenol.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Discos de microdasa |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | diferenciación de estafilococos de micrococos |
| Formato | Vial |
| Cantidad | 25 discos/vial |