Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos de control de tipificación de herpes PathoDx™
El portaobjetos de control de tipificación de herpes PathoDx™ se utiliza con ensayos inmunofluorescentes de herpes.
Marca:  Thermo Scientific™ R62251
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10221123
  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El portaobjetos de control de tipificación de herpes Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ se utiliza con ensayos inmunofluorescentes de herpes. El virus del herpes simple (VHS) es un virus antiguo y ubicuo, conocido por causar infecciones agudas y recurrentes en humanos. En la década de 1960, se reconoció que el VHS constaba de dos tipos distintos, VHS-I y VHS-II1. Se consideró que el VHS-I estaba asociado principalmente con infecciones oculares y orales (por encima de la cintura), mientras que el VHS-II se consideraba una infección genital (por debajo de la cintura).
El kit de tipificación de herpes PathoDx utiliza cuatro anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína específicos para VHS-I y VHS-II (dos para VHS-I, dos para VHS-II) para detectar e identificar el virus del herpes simple. El método estándar para el diagnóstico de VHS ha sido el crecimiento de células de cultivo de tejidos2, 3. Los reactivos son específicos para cada tipo de VHS y no mostrarán ninguna tinción de reacción cruzada.
  • Listo para su uso: dispositivo médico para diagnóstico in vitro
  • Fácil de almacenar: almacene entre 2 y 8 °C
Los portaobjetos de control de tipificación de herpes son cinco portaobjetos sellados individualmente con papel de aluminio empaquetados en una bolsa con cierre hermético con desecante. Cada portaobjetos de control tiene cuatro pocillos. Los dos pocillos superiores contienen células RK-13 infectadas con VHS-I (cepa MacIntyre), y los dos pocillos inferiores contienen células RK-13 infectadas con VHS-II (cepa MS).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Portaobjetos de control de tipificación de herpes PathoDx™
5 Portaobjetos, cada portaobjetos tiene 4 pocillos; 2 contiene células infectadas por el VHS-I y 2 células infectadas por el VHS-II
5 portaobjetos/paq.