Learn More
Thermo Scientific™ Kit de agrupación de estreptococos PathoDxtra™
Elimina la necesidad de incubación y proporciona una solución de grupaje de estreptococos más rápida que la extracción de enzimas tradicional.
30.03€ - 371.00€
Especificaciones
Conjuntos de control | Positivo |
---|---|
Analitos detectables | Estreptococos beta-hemolíticos |
Para utilizar con (aplicación) | Detección de inmunoensayo enzimático |
Material | Polivalente |
Grupo de organismos | Grupo A, B, C, D, F y G |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12806333
|
Thermo Scientific™
DR0704G |
PathoDxtra Strep Group D Latex | 60 pruebas |
52.25€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12846333
|
Thermo Scientific™
DR0705G |
PathoDxtra Strep Group F Latex | 60 pruebas |
52.24€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12846323
|
Thermo Scientific™
DR0701G |
PathoDxtra Strep Group A Latex | 60 pruebas |
52.24€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12836353
|
Thermo Scientific™
DR0710M |
Juego de reactivos de extracción de agrupación de estreptococos PathoDxtra | 1 juego |
77.15€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12896333
|
Thermo Scientific™
DR0707G |
Control positivo polivalente PathoDxtra | 2,8 mL |
30.03€
3 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12876323
|
Thermo Scientific™
DR0702G |
PathoDxtra Strep Group B Latex | 60 pruebas |
53.85€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12886333
|
Thermo Scientific™
DR0706G |
PathoDxtra Strep Group G Latex | 60 pruebas |
53.85€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12866343
|
Thermo Scientific™
DR0709M |
Reactivos de extracción PathoDxtra | 1 juego |
38.97€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13206059
|
Thermo Scientific™
DR0700M |
Kit de agrupación de estreptococos PathoDxtra™ | Kit para 60 pruebas |
371.00€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12806373
|
Thermo Scientific™
DR0720G |
Tarjetas de reacción desechables | 50 tarjetas |
33.55€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12886323
|
Thermo Scientific™
DR0703G |
PathoDxtra Strep Group C Latex | 60 pruebas |
52.24€
60 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Elimine la necesidad de incubación y proporcione una solución de grupaje más rápida que la extracción de enzimas tradicional con el kit de grupaje de estreptococos Thermo Scientific™ PathoDxtra™.
- Mejora la eficiencia del flujo de trabajo: extracción ácida instantánea sin necesidad de incubación ni reconstitución
- Ahorra tiempo: un procedimiento sencillo y rápido produce resultados fáciles de leer
- Reduce los costes: identifica todos los grupos de relevancia clínica, incluidos los del grupo D; no son necesarios reactivos adicionales
- Proporciona flexibilidad: hay disponibles distintos paquetes para adaptarse a las necesidades de pruebas
Incluye:
Kit de grupaje de estreptococos PathoDxtra (n.º DR0700M): 3 ml de látex de grupaje de cada uno de los grupos A, B, C, D, F y G; control positivo polivalente, 2,8 ml; reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; bastoncillos de mezcla; tarjetas de reacción desechables
Juego de reactivos de extracción PathoDxtra (n.º DR0709M): Reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; para su uso con el kit de grupaje de estreptococos PathoDxtra
Juego de reactivo de extracción de grupaje de estreptococos PathoDxtra (n.º DR0710M): Reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; bastoncillos de mezcla, tarjetas de reacción desechables; para el uso con determinados reactivos de látex de grupaje de estreptococos PathoDxtra que se venden por separado
Especificaciones
Positivo | |
Detección de inmunoensayo enzimático | |
Grupo A, B, C, D, F y G |
Estreptococos beta-hemolíticos | |
Polivalente |
Las pruebas rápidas de grupaje de estreptococos se corresponden mejor con los métodos de referencia cuando solo se prueban estreptococos beta hemolíticos en agar sangre de carnero. 1, 2, 3, 4