Learn More
Thermo Scientific™ Caldo PPLO Remel™ (con suero de caballo, extracto de levadura)
El caldo PPLO Thermo Scientific™ Remel (con suero de caballo, extracto de levadura) es para el cultivo de especies de micoplasma.
Marca: Thermo Scientific™ R20360
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El caldo PPLO Thermo Scientific™ Remel (con suero de caballo, extracto de levadura) es para el cultivo de especies de micoplasma.
Especificaciones
Caldo PPLO con suero de caballo, extracto de levadura | |
D - 5 ml | |
Caldo | |
20 x 5 mL |