Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PYR Disc with Reagent
Use for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Marca: Thermo Scientific™ R30854301
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Remel PYR Disk w/Reagent is used for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Paquete de 50 | |
Sí | |
50 prueba |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.