Learn More
Thermo Scientific™ Disco de PYR Remel™ con reactivo
Use for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Marca: Thermo Scientific™ R211172
Descripción
El disco PYR con reactivo Thermo Scientific™ Remel se utiliza para la identificación provisional de enterococos, estreptococos del grupo A de Lancefield y E. coli según la producción de PYRasa.

Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
25 Tests/Kit |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6195094 | Certificado de análisis | 07/03/2025 | R211172 |
6185041 | Certificado de análisis | 25/02/2025 | R211172 |
6182764 | Certificado de análisis | 10/01/2025 | R211172 |
6177102 | Certificado de análisis | 04/12/2024 | R211172 |
6144022 | Certificado de análisis | 19/10/2024 | R211172 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.