Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis para Salmonella Remel™
El caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis Remel se utiliza para el enriquecimiento selectivo y el aislamiento de especies de Salmonella.
Marca:  Thermo Scientific™ R455432
219.98 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12653698
  • 205.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis Remel se utiliza para el enriquecimiento selectivo y el aislamiento de especies de Salmonella.
Aviso sobre pedidos:
Referencia industrial: USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De conformidad con las normas USP
Polvo
500 g
Caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis para Salmonella
Medios de cultivo deshidratados
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Solo para uso en laboratorio