Learn More
Thermo Scientific™ Medio reforzado para Clostridia MLT (deshidratado) Remel™
El medio reforzado Remel para Clostridia MLT (deshidratado) facilita el cultivo y el recuento de especies de Clostridium y otros anaerobios.
Marca: Thermo Scientific™ R455402
420.66 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El medio reforzado Remel para Clostridia MLT (deshidratado) facilita el cultivo y el recuento de especies de Clostridium y otros anaerobios.
Especificaciones
Referencia industrial: USP | |
Polvo | |
500 g |
Medio reforzado para Clostridia MLT | |
Medios de cultivo deshidratados |