Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Staphaurex™
Identificar y diferenciar rápidamente estafilococos que poseen coagulasa y/o proteína A, particularmente Staphylococcus aureus, de otros estafilococos.
Marca: Thermo Scientific™ R30859901
Descripción
Rapidly identify and differentiate staphylococci which possess coagulase and/or protein A, particularly Staphylococcus aureus, using the Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex Agglutination Test.
Disfrute de la máxima calidad y fiabilidad con esta prueba de látex rápida y precisa para la identificación y diferenciación de Staphylococcus aureus. Las partículas de látex blanco están recubiertas con fibrinógeno humano para la detección del factor de aglutinación y la IgG específica para la detección de proteínas A.Cuando se mezclan en un portaobjetos con una suspensión de S. aureus, la reacción del factor de aglutinación con el fibrinógeno y/o la proteína A con la IgG provoca una aglutinación rápida y fuerte de las partículas de látex.
Rendimiento probado
- Confíe en pruebas de eficacia comprobada con más de 50 años de rendimiento probado combinado.
- Mantenga la confianza con resultados fiables que tienen una sensibilidad y especificidad superiores al 99 % (de acuerdo con los datos disponibles en el prospecto del envase)
- Las reacciones concluyentes y robustas proporcionan resultados fáciles de leer.
- Mejore la productividad con configuraciones de kit compacto, reactivos codificados por colores y estaciones de trabajo cómodas.
- Uso flexible de medios selectivos y no selectivos
- El látex de control no es necesario
- Maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado.
- Permite ahorrar tiempo, dinero y recursos al dirigirse a una sola empresa, para obtener todo un conjunto completo de soluciones de identificación de Staph.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Prueba de aglutinación de látex Staphaurex | |
Proteína A | |
Látex de prueba, tarjetas de reacción desechables, bastoncillos de mezcla y muestreo desechables | |
Staphylococcus aureus |
Positivo | |
Sí | |
Kit de prueba de Staphylococcus aureus | |
Kit para 120 pruebas |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6183589 | Certificado de análisis | 04/03/2025 | R30859901 |
6211004 | Certificado de análisis | 22/01/2025 | R30859901 |
6160636 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | R30859901 |
6149410 | Certificado de análisis | 30/10/2024 | R30859901 |
6127967 | Certificado de análisis | 20/08/2024 | R30859901 |