missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Agar
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
500 g
Descripción
Remel Tryptic Soy Agar (TSA Agar) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar de tripticasa de soja |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 2,5 kg |
Solo para uso en laboratorio
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido