Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación en látex rápida de Neisseria meningitidis B/E. coli K1 Wellcogen™
Descripción
Wellcogen™ N. meningitidis B/E. coli K1 es una prueba de látex rápida para uso en la detección cualitativa del antígeno de Neisseria meningitidis (meningococo) del grupo B y Escherichia coli K1, que se encuentra presente en los líquidos corporales a consecuencia de una infección. El látex también sirve para detectar el antígeno específico en sobrenadantes de hemocultivos y para identificar cultivos de meningococos del grupo B o E. coli K1. El antígeno meningocócico del grupo B y el antígeno de E. coli K1 son inmunológicamente indistinguibles entre sí. NOTA: Las pruebas realizadas directamente con muestras clínicas están indicadas para la detección, y deben complementar los procedimientos con cultivos, en lugar de sustituirlos. Los resultados deben utilizarse junto con otros datos; p. ej., síntomas, resultados de otras pruebas, impresiones clínicas, etc.
El látex también sirve para detectar el antígeno específico en sobrenadantes de hemocultivos y para identificar cultivos de meningococos del grupo B o E. coli K1.
El reactivo consiste en partículas de látex de poliestireno que se han recubierto con anticuerpos monoclonales específicos del antígeno del meningococo del grupo B. Estas partículas de látex se aglutinan si hay presente suficiente antígeno homólogo. Nota: el antígeno polisácrido K1de E. coli presenta afinidad estructural e inmunológica con el antígeno meningocócico del grupo B, y el reactivo no distingue entre ellos. Por consiguiente, el reactivo puede facilitar el diagnóstico de meningitis meningocócica y meningitis por E. coli en neonatos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Kit de prueba Wellcogen Neisseria meningitidis B/E. coli K1 |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | antígenos de Neisseria meningitidis del grupo B y E. coli K1 presentes en los líquidos corporales, cultivos de sangre o en medios de cultivo |
| Tipo | Kit de pruebas de Neisseria Meningitidis |
| Grupo de organismos | Grupo B |
| Cantidad | Kit para 30 pruebas |
| Clase de organismo diana | B/E. Coli |