Learn More
Thermo Scientific™ Agar XLD Remel™
El agar XLD Remel se utiliza para el aislamiento y la diferenciación de patógenos entéricos.
Marca: Thermo Scientific™ R459902
180.40 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El agar XLD Remel se utiliza para el aislamiento y la diferenciación de patógenos entéricos.
Especificaciones
Referencia industrial: USP | |
Polvo | |
500 g |
Agar XLD | |
Agar | |
Para medios de 9 l |
Título del producto
Solo para uso en laboratorio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido