Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Yeast Extract
Thermo Scientific™ Remel Yeast Extract provides nutritional media supplementation, ideal for general bacteriological use.
Marca: Thermo Scientific™ R451202
87.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Remel Yeast Extract provides nutritional media supplementation, ideal for general bacteriological use.
Especificaciones
extracto de levadura | |
Polvo | |
extracto de levadura | |
500 g |