Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreador automático de muestras con agujas extraíbles para instrumentos Thermo Scientific™
Código de producto. 10785174 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
5 μl
10 μl
50 μl
Calibre de aguja:
23 G
26s G
26 G
31 G
Longitud (métrico):
42 mm
50 mm
57 mm
75 mm
Para utilizar con (equipo):
Instrumentos para GC Agilent
Instrumentos para GC CTC
Instrumentos para GC Shimadzu
Muestreador automático AS2000
Muestreador automático TriPlus RSH
Thermo GCs
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10785174
Marca: Thermo Scientific™ 365D1841
Utilice jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ para la introducción precisa y reproducible de muestras en instrumentos de GC, con o sin aguja.
Obtenga durabilidad, claridad y exactitud en la introducción de muestras para cromatografía de gases (GC) para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Las jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ ofrecen una introducción precisa y reproducible de muestras, con o sin la aguja. Elija entre una variedad de tamaño, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos con cromatografía de gases. Están disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
Larga duración
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Mayor escala de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
  • Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
  • Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
  • Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble
Desechables No
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para GC CTC
Replacement Needle 365RN362
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.