Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreador automático de muestras con agujas extraíbles para instrumentos Thermo Scientific™
Código de producto. p-4525903 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
5 μl
10 μl
50 μl
Calibre de aguja:
23 G
26s G
26 G
31 G
Longitud (métrico):
42 mm
50 mm
57 mm
75 mm
Para utilizar con (equipo):
Instrumentos para GC Agilent
Instrumentos para GC CTC
Instrumentos para GC Shimadzu
Muestreador automático AS2000
Muestreador automático TriPlus RSH
Thermo GCs
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10702517
Marca: Thermo Scientific™ 36500510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ para la introducción precisa y reproducible de muestras en instrumentos de GC, con o sin aguja.
Obtenga durabilidad, claridad y exactitud en la introducción de muestras para cromatografía de gases (GC) para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Las jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ ofrecen una introducción precisa y reproducible de muestras, con o sin la aguja. Elija entre una variedad de tamaño, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos con cromatografía de gases. Están disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
Larga duración
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Mayor escala de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
  • Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
  • Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
  • Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja 31 G
Longitud (métrico) 75 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble
Desechables No
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 75 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Thermo GCs
Replacement Needle 36550045
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.