Learn More
Cole-Parmer™ Kit de reparación para bombas de vacío/presión
Código de producto. 11725888 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Material:
Aleación de cinc
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11725888
Marca: Cole-Parmer™ 7930163
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el kit de reparación para bomba de vacío/presión para producir hasta 25 in. Vacío en mmHg o prueba de fugas de presión.
  • Las bombas están selladas y autolubricadas para una larga vida útil sin mantenimiento.
  • El indicador de vacío está graduado en centímetros y pulgadas de mercurio.
  • El disparador integrado le permite liberar el vacío sin desconectar la bomba.
  • La aleación de zinc es perfecta para aplicaciones exigentes; El PVC es ligero y fácil de manipular.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) reparación para bombas de vacío/presión
Para utilizar con bomba de vacío/presión 79301-11
Material Aleación de cinc
Cantidad 1 unidad
Tipo Kit de reparación