Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta estériles Repetman™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12629611 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12629611 0,1 ml 100 PCS
12639611 0,5 ml 100 PCS
12649611 1,25 ml 100 PCS
12659611 2,5 ml 100 PCS
12679611 12,5 ml 100 PCS
12689611 25 ml 25 PCS
12699611 50 ml 100 PCS
12669611 5 ml 100 PCS
8 options
Código de producto. 12629611
Marca: Gilson™ F164515
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Operaciones sencillas, totalmente adaptadas e intuitivas con tres modos de funcionamiento.
  • Pipetas de desplazamiento positivo, con identificación automática del tamaño de las puntas de repetición Gilson™
    para facilitar y agilizar el pipeteo
  • Permite el ajuste continuo del volumen de 1 μl a 50 ml
  • Funcionamiento totalmente adaptado e intuitivo con tres modos de funcionamiento: pipeteo, dispensación y dispensación automatizada
  • Fácil de usar con detección real de la velocidad de pipeteo y ajuste automatizado del ritmo de dispensación
  • Cargue de manera sencilla la batería con el soporte de carga automática
  • Compatible con la mayoría de puntas de jeringa estándar con su sistema abierto
  • El accionamiento motorizado de alta precisión y el diseño ligero eliminan prácticamente el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) Repetman™ es ideal para aplicaciones rutinarias en sectores clínicos, biológicos, químicos, de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y estudios forenses con total fiabilidad y rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,1 ml
Esterilidad Estéril
Precisión 10% ±2, 50% ±1, 100% ±0,5 CV
Exactitud 10% ±1,6%, 50% ±1,2%, 100% ±1%
Certificaciones/conformidad CE, IVD
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones rutinarias en los sectores clínico, biológico, químico, de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y estudios forenses con total fiabilidad y rendimiento
Línea de productos Repetman