Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta estériles Repetman™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12669611 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
Código de producto. 12669611
Marca: Gilson™ F164555
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Operaciones sencillas, totalmente adaptadas e intuitivas con tres modos de funcionamiento.
  • Pipetas de desplazamiento positivo, con identificación automática del tamaño de las puntas de repetición Gilson™
    para facilitar y agilizar el pipeteo
  • Permite el ajuste continuo del volumen de 1 μl a 50 ml
  • Funcionamiento totalmente adaptado e intuitivo con tres modos de funcionamiento: pipeteo, dispensación y dispensación automatizada
  • Fácil de usar con detección real de la velocidad de pipeteo y ajuste automatizado del ritmo de dispensación
  • Cargue de manera sencilla la batería con el soporte de carga automática
  • Compatible con la mayoría de puntas de jeringa estándar con su sistema abierto
  • El accionamiento motorizado de alta precisión y el diseño ligero eliminan prácticamente el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) Repetman™ es ideal para aplicaciones rutinarias en sectores clínicos, biológicos, químicos, de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y estudios forenses con total fiabilidad y rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 5 ml
Esterilidad Estéril
Precisión 10 % ± 0,3, 50 % ± 0,15, 100 % ± 0,08 CV
Exactitud 10 % ± 0,8 %, 50 % ± 0,5 %, 100 % ± 0,5 %
Certificaciones/conformidad CE, IVD
Para utilizar con (equipo) Gilson Repetman
Línea de productos Repetman