Learn More
Trajan™ Émbolo reemplazable en kit de agujas
Código de producto. p-7238565
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl, 0,5 μl
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10442731
Marca: Trajan™ 033708
Las jeringas NanoVolume SGE están diseñadas para inyectar hasta 50 nl con gran exactitud y precisión
  • Gran exactitud y precisión para inyecciones de pequeño volumen
  • Kits de aguja y émbolo de repuesto
  • Los kits son compatibles. Las agujas y los émbolos deben sustituirse al mismo tiempo
Especificaciones
Material Acero inoxidable (punta)
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior (métrico) 0,47 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Tipo de producto Aguja y émbolo de repuesto: NP0.5B-HP-0.47
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 42 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Jeringas (0,5 μl)