Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Frasco aspirador de vacío de repuesto de 1,9 litros
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,9 L
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1,9 litros |
Capacidad (métrico) | 1,9 L |
Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
Color | Azul |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 1 |
Cantidad | 1 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (equipo) | Frasco aspirador de vacío 12992550 |