Learn More
Grant Instruments™ Bandeja base de repuesto para baños de agua sin agitación
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sub Aqua Pro de 12 l
Sub Aqua Pro de 18/26 l
Sub Aqua Pro de 2 l
Sub Aqua Pro 2S y de 5 l, JB Nova de 5 l y JB Academy de 5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
- Elija una gradilla que se adapte a tamaños de depósito de 2, 5, 12 o 26 l
- Las gradillas se suministran de serie con la compra de un baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sub Aqua Pro de 2 l |
| Tipo | Bandeja base |
| Material | Policarbonato |