Learn More
UVP Bombillas de repuesto
9.05€ - 141.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bombilla de repuesto |
---|---|
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12822969
|
UVP
34-0014-01 |
Lámpara UV, modelos UVGL-48, ML-49 y UVG-47 | 6 W |
9.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11890483
|
UVP
34-0054-01 |
Lámpara UV de alta intensidad B-100 | 100 W |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12863848
|
UVP
34-0002-01 |
Cabina Chromato-Vue, modelos C-70G, C-71 | 25 W |
26.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Bombilla de repuesto | |
1 unidad |