Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Cone Tip Needle for 5μL Syringe
A range of quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles
40.70€
Especificaciones
Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,11 mm |
---|---|
Longitud de la aguja (métrico) | 42 mm |
Estilo de punta de aguja | Cono |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12997566
|
Trajan Scientific and Medical™
036710 |
26 G | 0,47 mm |
40.70€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10356862
|
Trajan Scientific and Medical™
036720 |
23 G | 0,63 mm |
40.70€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Needle length is exposed length of needle
- Choose different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Especificaciones
0,11 mm | |
42 mm | |
Cono |