Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de llave de paso para desecador Thermo Scientific™ Nalgene™
GREENER_CHOICE
Para su uso con desecadores Nalgene
Marca:  Thermo Scientific™ 715311-0010
42.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10040691
  • 43.25€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La llave de paso de polipropileno blanco es extraíble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Desecador de conjunto de llave de paso
Desecador de conjunto de llave de paso 5311-0250
Polipropileno
Desecador de plástico esterilizable en autoclave (n.º fabr. 5311-0250)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Conjunto de llave de paso para desecador Thermo Scientific™ Nalgene™ > Conjunto de llave de paso de repuesto