Learn More
3M™ Almohadilla de repuesto
Código de producto. 12612615
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
10 pares
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia XA007701973
Código de producto. 12612615
Marca: 3M™ 7000103730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia XA007701973