Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de repuesto para Unifilter de conexión directa/ColumnPlus
Los filtros de repuesto para Unifilter de conexión directa/ColumnPlus Thermo Scientific™ se ofrecen como tamaño de partículas de 0,5 μm.
Marca: Thermo Scientific™ 22017
38.23 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Descripción
Los filtros de repuesto para Unifilter de conexión directa/ColumnPlus Thermo Scientific™ se ofrecen como tamaño de partículas de 0,5 μm.
Especificaciones
2,1/3 mm | |
Unifilter de conexión directa/columna | |
Filtros de repuesto; 0,5 um; 2,1/3,0 mm | |
Filtros de repuesto, 0,5 μm |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.