Learn More
SCAT Tapa de repuesto para embudo MARCO V2.0 - Conductivo
Los embudos de seguridad SCAT 'MARCO' V2.0 pueden cerrarse de forma segura y evitar riesgos de ignición.
Marca: SCAT 318988
31.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
Descripción
- Tapa de repuesto
- Para el embudo MARCO, V2.0
- Negro
- Conductor electrostático
Especificaciones
Tapa de repuesto | |
HDPE | |
Azul/blanco | |
140 mm |