Learn More
Thermo Scientific™ Juntas de repuesto para rotores Thermo Scientific™ MicroClick y 8 rotores de 8 tiras PCR
Una gama de opciones para el cierre seguro en rotores de microcentrífuga para ayudar a contener muestras.
Marca: Thermo Scientific™ 75003405
161.49 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Description
Una gama de opciones para el cierre seguro en rotores de microcentrífuga para ayudar a contener muestras.
- Juntas tóricas para juntas interiores y exteriores
- Tapas ClickSeal para una biocontención óptima
- Disponibles en diversos tamaños y formatos.
Specifications
Junta tórica | |
Tapa del rotor | |
Junta tórica de repuesto para tapa de rotor MicroClick 24 x 2 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction