Learn More
Thermo Scientific™ Tapas de rotor de microcentrífuga de repuesto
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Tapa del rotor
Tapa enroscable
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
Description
Combine las tapas del rotor de microcentrífuga de repuesto Thermo Scientific™ con el rotor de microcentrífuga.
Tapa de biocontención ClickSeal™:
- Para su uso con rotor de 24 × 1,5/2,0 ml (75003424), rotor PCR de 4 × 8 (75003440)
- El diseño exclusivo emite un «clic» cuando la tapa queda cerrada herméticamente, lo que garantiza que las muestras están cargadas de manera segura y reduce el tiempo de recuperación mediante la apertura con un clic.
- La tapa de PPSU del rotor permite ver el contenido de este para mayor seguridad y comodidad
Tapa enroscable:
- Para su uso con rotor de 36 × 0,5 ml (75003436), rotor de doble fila de 18 × 2,0/0,5 ml (75003418), rotor PCR de 8 × 8 (75003489)
Información para pedidos:
Se venden individualmente.
Specifications
Specifications
| Tipo | Tapa del rotor |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor de 24 x 1,5/2 ml (75003424), rotor de PCR de 4 x 8 |
| Descripción | Tapa de biocontención ClickSeal™ |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction