Learn More
Piezas de repuesto para bureta modular
Para su uso con bureta modular.
Marca: MBL BRB274P
35.39 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
- Para su uso con bureta modular
Especificaciones
25 ml | |
Bureta modular | |
Vidrio | |
Tubo de bureta |